1,3-Propandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
30167.09EA 326 CHF
30167.09 30167.04
1,3-Propandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formel: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
MW: 542,042 g/mol
Melting Pt: 213 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015318
CAS-Nummer: 15629-92-2