1,2-Ethandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
13932.09EA 304 CHF
13932.09 13932.04
1,2-Ethandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Formel: C₂₆H₂₄Cl₂NiP₂
MW: 528,016 g/mol
Melting Pt: 263…265 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013313
CAS-Nummer: 14647-23-5