Erbium(III)-2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Erbium acetylacetonate
13214.04
13214.09
13214.04EA
208
CHF
13214.04
13214.09
Erbium(III)-2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14553-08-3
Molecular Formula: C15H21ErO6
Formula Weight: 464.59
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013490
Formel:
C₁₅H₂₁ErO₆ MW: 464.59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013490 CAS-Nummer: 14553-08-3 |