Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
13204.06 13204.14
13204.06EA 164 CHF
13204.06 13204.14
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 64438-54-6 Molecular Formula: C15H21GdO6.xH2O Formula Weight: 454.58(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013493
Formel: C₁₅H₂₁GdO₆·xH₂O
MW: 454,58 g/mol (anhy)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013493
CAS-Nummer: 64438-54-6