Lutetium(III) 2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
13189.03
13189.06
13189.03EA
330
CHF
13189.03
13189.06
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 17966-84-6
Molecular Formula: C15H21LuO6
Formula Weight: 472.30
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00078030
Formel:
C₁₅H₂₁LuO₆ MW: 472,30 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078030 CAS-Nummer: 17966-84-6 |