Neodymium(III)-2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Neodymium(III) acetylacetonate
13184.04 13184.09
13184.04EA 139 CHF
13184.04 13184.09
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 14589-38-9 Molecular Formula: C15H21NdO6 Formula Weight: 441.57 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 150-152° MDL No.: MFCD00013498
Formel: C₁₅H₂₁NdO₆
MW: 441,57 g/mol
Melting Pt: 150…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013498
CAS-Nummer: 14589-38-9
EINECS: 238-631-0