Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II)-Lösung (4 - 6% Pt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12627.NA
12627.NC
12627.NJ
12627.NAEA
588
CHF
12627.NA
12627.NC
12627.NJ
Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II)-Lösung (4 - 6% Pt)
Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II)
CAS No.: 12033-81-7
Molecular Formula: H2Pt(NO2)2SO4
Formula Weight: 384.17(anhy)
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00064668
Formel:
H₂Pt(NO₂)₂SO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064668 CAS-Nummer: 12033-81-7 UN: 3264 ADR: 8,III |