Palladium, schwarz ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00659.06EA 2860 CHF
00659.06 00659.03
Palladium, schwarz ≥99,9% (Metall-Basis)
Palladium
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,07121