Rhodium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
11770.09EA 0 CHF
11770.09
Rhodium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Rhodium
Formel: Rh
MW: 102,9 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0