Rhodium 1% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11769.09 11769.18
11769.09EA 649 CHF
11769.09 11769.18
Rhodium 1% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
MW: 102.9 g/mol
Melting Pt: 1960
Dichte: 12.41
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353