Ruthenium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11749.06 11749.14 11749.22
11749.06EA 118 CHF
11749.06 11749.14 11749.22
Ruthenium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: Powder Appearance: Greyish white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Applications: Hydrogenation of aliphatic carbonyls and aromatic rings, especially bulky molecules
Formel: Ru
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1