VWR®, Schutzbrillen, Budapest
Lieferant: VWR
Budapest
111-1847EA 16.2 CHF
111-1847
VWR®, Schutzbrillen, Budapest
Schutzbrillen
Wrap-around protective eyewear combining fashion, fit and function. One-piece PC lens and a lightweight, frameless design ensures a comfortable custom fit all day long.
  • Leichtes, rahmenloses Design gewährleistet einen bequemen Sitz für lange Tragezeiten
  • Weicher Nasenbügel für zusätzlichen Komfort
  • Integrierter Seitenschutz
  • Pantoskopische Scheibe ist im Winkel verstellbar
  • Einstellbare Bügellänge zur optimalen Anpassung an die jeweilige Gesichtsform
Zertifizierungen: Gemäß EN 166, EN 170; VW®R EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas)