VWR®, Schutzbrille, Montreal
Lieferant: VWR
VWR® Montreal
111-1839EA 11.6 CHF
111-1839
VWR®, Schutzbrille, Montreal
Vollsichtbrillen
Ergonomisch gestaltete Brille mit weitem Gesichtsfeld und eingespritztem Rahmen bietet 180°-Panoramablick. PC-Gläser, PP (harter Teil) und AES Santoprene (weicher Teil) Rahmen, Kopfband aus Polyester-Gummi.
  • Indirekte Belüftung für beschlagfreie Sicht
  • Widersteht extremen Temperaturen
  • Optimale Passform bei allen Gesichtsformen
  • Einfacher Scheibenwechsel in vier Schritten
Zertifizierungen: Gemäß: ISO 166:2001. Rahmen: EN 166 3 9 BT CE. Glas: VWR® 1 BT 9.