Testsätze, Bor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.00826.0001 1.14839.0001
1.00826.0001EA 253 CHF
1.00826.0001 1.14839.0001
Testsätze, Bor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
Spectroquant® Küvettentestkits
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch.
Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich.
Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren.
bei Lagerung bei. Raumtemperatur.
Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung.
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.