Multiparameter-Messgerät, tragbar, MultiLine® Multi 3510 IDS
Lieferant: WTW
2FD350 2FD351 2FD353 2FD354 2FD35U
662-2135EA 1660 CHF
662-2135 662-2136 662-2137 662-2138 662-2139
Multiparameter-Messgerät, tragbar, MultiLine® Multi 3510 IDS
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses kompakte und tragbare Multiparameter-Gerät ermöglicht Messungen von Parametern wie pH-Wert, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff mit intelligenten digitalen Sensoren (IDS). Es verfügt über einen universellen Messkanal für verschiedene Parameter. Durch das robuste und wasserdichte Design eignet es sich ideal für Feld- und Labormessungen.
  • Übersichtlich gestaltetes Menü erlaubt eine einfache und sichere Bedienung
  • MultiLab® Importer Software ermöglicht die Datenerfassung über Excel®
  • QSC-Funktion für eine optimale Verfolgung der Sensorqualität
  • Historie aller Kalibrierungen und weitere Informationen sind im Sensor gespeichert
  • Kann auch mit IDS-Funkmodulen verwendet werden; für ein kabelfreies Arbeiten
  • Als Koffersets mit Sensoren und Zubehör erhältlich
Lieferumfang: Einzelnes Messgerät (ohne Elektroden) wird mit Koffer, MultiLab® Importer Software, Batterien, USB-Kabel und Kurzanleitung geliefert. Die Sets (mit Ausnahme von Set U) umfassen zusätzlich Sensoren.
Set U enthält: Messgerät, Koffer, Bedienungsanleitung, Stativ, Becher, Puffer 4 + 7, 3 mol/l KCl, Leitfähigkeitsstandard, CD-ROM, Treibersoftware für USB, wiederaufladbare NiMH-Akkus, USB-Kabel, Netzteil, Armierung SM Pro.
Bitte beachten: Ein Funkmodul ist für den Einsatz mit den drahtlosen Elektroden erforderlich. Dieses Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.