Testsätze, Zink-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Spectroquant®
1.14832.0001EA 247 CHF
1.14832.0001 1.00861.0001 1.14566.0001
Testsätze, Zink-Test, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant®-Testkits können mit den Prove-Spektralphotometern und Nova 60/60A-Instrumenten verwendet werden. Tests können nicht nur auf Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch auf Photometern und Spektralphotometern anderer Anbieter verwendet werden (Details zur Programmierung auf Anfrage). Spectroquant® Küvettentestkits
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
-Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
-Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
-Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
-Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
Note: For determination of the total content of zinc please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.
*6 ZinK Reagenz-6 erforderlich (1.06146.1000 4-Methyl-2-pentanon).