Pufferlösungen laut EP und USP, Certipur®
Lieferant: Merck
1.09406.0500
1.99011.0001
1.99015.0500
1.99017.0001
1.99068.0500
1.99091.0500
1.09406.0500EA
57.2
CHF
1.09406.0500
1.99011.0001
1.99015.0500
1.99017.0001
1.99068.0500
1.99091.0500
Pufferlösungen laut EP und USP, Certipur®
Buffers
pH-Puffer
Pufferlösungen für äußerst präzise Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Instrumenten sowie zum Testen anderer Pufferlösungen.
- Referenz: 5-Punkt-Kalibrierung mit primären zertifizierten Referenzmaterialien laut NIST und PTB
- Detailliertes Analysezertifikat für jedes Produkt
- Lösungen in Packungen von Einzeldosis-Beuteln (30×30 ml) zur Vermeidung von Kontamination