Lagerungsfläschchen
Lieferant: SAVILLEX
200-003-20 200-007-20 200-015-20 200-030-12
SAVI200-003-20EA 30.7 CHF
SAVI200-003-20 SAVI200-007-20 SAVI200-015-20 SAVI200-030-12
Lagerungsfläschchen
Vials
PFA-Vials, innen rund oder konisch.
  • Ideal zur Lagerung und Verarbeitung in der Geochemie
  • Flachboden für maximale Wärmeeffizienz
  • Fläschchen mit quadratischer Außenfläche und Sechskant-Verschluss weisen eine höhere Druckstufe auf
Bestellinformation: Die Verschlüsse können separat bestellt werden. Auf Anfrage mit Anpassungen erhältlich.