Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
1.00597.0001EA 158 CHF
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*4 Reagenzien für den Chlor (freies)-Test sind Reagenz Cl₂-1 1.00086.0001  und Reagenz Cl₂-2 1.00087.0001 mit Leerküvetten und Zubehör 1.00089.0001
Reagenzien für Chlor (gesamt)-Test sind Reagenz Cl₂-1 1.00086.0001, Reagenz Cl₂-2 1.00087.0001 und Reagenz Cl₂-3 1.00088.0001  mit Leerküvetten und Zubehör  1.00089.0001
"*7 This method is officially recognised by the USEPA as an alternative method for the investigation of the following:
*7-1 wastewater
*7-2 drinking water
*7-3 respectively drinking water and waste water