Einweg-Probenehmer, MultiDispo
Lieferant: BURKLE
5393-4440 5393-4441 5393-4450 5393-4451
300-0245EA 382 CHF
300-0245 300-0246 300-0247 300-0248
Einweg-Probenehmer, MultiDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Dieser MultiDispo Einweg-Probenehmer ist ideal für die Probenahme aus mehreren Schichten des Probengutes.
  • Einfache Entleerung durch Öffnung im Griff (Ø 14 mm)
  • Reinraumgefertigt
  • Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen
Geeignet für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate.