Schwefelsäure 96 Nitrogen_analysis
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85546.320EA 89.9 CHF
85546.320 85546.290
Schwefelsäure 96 Nitrogen_analysis
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.38 °C
Dichte: 1.84 kg/l
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm