Laktodensimeter gemäß Quevenne
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3302331 3302341 3302341-20
SCNL3302331EA 28.7 CHF
SCNL3302331 SCNL3302341 SCNL3302341-20
Laktodensimeter gemäß Quevenne
Aräometer
Laktodensimeter für besondere Anwendungen kalibriert.
Fehlergrenze: ±0,001 sp/gr
Bestellinformation: Werksprüfschein and DAkkS-Kalibrierschein sind separat bestellbar.
Verpackung: In quadratischer Kunststoffhülse verpackt.