Membranfilter, Typ 111
Lieferant: Sartorius
SART11104-293-NEA 2680 CHF
SART11104-293-N 611-0673 611-0670 SART11106-110-N SART11107-100-N 512-4863 512-4718 SART11106-293-N SART11104-142-N 611-0668 512-4872 512-4114 512-4873 SART11106-30-N 512-4550 512-4218 512-4416 512-4714 512-4516 512-4318 512-4913 512-4715 512-4418 512-4616 512-4518 512-4716 512-4914 512-4214 512-4314 512-4116 512-4215 512-4216 512-4315 512-4414 512-4415 512-4316 512-4118 SART11107-293-N SART11107-30-N
Membranfilter, Typ 111
Filter Membranfilter
Celluloseacetat, hydrophil. Ideal für biologische und klinische Analysen, Sterilitätstests und Szintillationsmessungen. Sehr geringe Proteinbindekapazität, für wässrige, alkoholische Medien und heiße Gase geeignet.
* Steril