Stechlanze
Lieferant: VWR
VWR® MIPAW
300-0163EA 241 CHF
300-0163
Stechlanze
Probenehmer Probenschöpfer
Stech-Probenehmer, geeignet zur Probenahme aus Milchpulver, Mehl, Sand oder Zement. Ideal für die Milch-, Lebensmittel-, Futtermittel- und chemische Industrie.
  • Gefertigt aus elektropoliertem Edelstahl AISI 316L
  • Mit Aluminiumgriff
  • Sterilisierbar
Anwendung: Der Probenehmer wird in das zu prüfende Produkt eingeführt und die Probe anschließend in einen Behälter gefüllt.