Hand cleanser, Estesol® Premium PURE
Lieferant: SC Johnson
Estesol® Premium PURE
115-2278EA 103 CHF
115-2278 115-2277 115-2279
Hand cleanser, Estesol® Premium PURE
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Seifenfreies, leichtes Handreinigungsmittel zum Entfernen von allgemeinem Schmutz. Für den Einsatz in allgemeinen Industrieumgebungen. Kann auf empfindlicher Haut verwendet werden.
  • Enthält das Hautpflegemittel Eucornol®
  • Enthält eine milde Mischung von Tensiden (Zuckertensid und Sulfosuccinate) zur schnellen, effektiven Handreinigung mit einem hohen Anteil an Feuchtigkeitsspendern
  • Seifenfrei, frei von Lösungsmitteln auf Erdölbasis, silikonfrei, parfümfrei und frei von Konservierungsmitteln
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904