Universal-Behälter mit Schraubkappe, STERILIN®
Lieferant: STERILIN
128SA 128SC 128SB 128C/FS 128A/FS 128B/FS
215-0325EA 619 CHF
215-0325 215-0327 215-0326 216-1043 216-1041 216-1042
Universal-Behälter mit Schraubkappe, STERILIN®
Probenbehälter Universalbehälter
PS, klar, mit PP-Schraubkappe.
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • 95kPa-konform, auslaufsicher und transporttauglich (außer Varianten mit Löffel)
  • Vorgefüllt mit Borsäure (0,4 g) für die Konservierung von Urinproben verfügbar
  • Zentrifugierbar bis 3800 xg
  • Nur für 'In vitro use' (IV)
Sichere, hervorragende Universalbehälter zur Probenahme, mit 1-1 / 2 Umdrehungskappe mit Dichtung.
Zertifizierungen: Auslaufsicher in Übereinstimmung mit BS EN 14254 Annexe D. CE-gekennzeichnet in Übereinstimmung mit der europäischen Direktive 98/79/EC.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904