β-Aescin, weiß 92 - 95%, Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
Synonyms: beta-Escin, β-Aescin
0215794105 0215794101
ICNA0215794105EA 384 CHF
ICNA0215794105 ICNA0215794101
β-Aescin, weiß 92 - 95%, Pulver
β-Escin
MDL Number: MFCD00076054
CAS-Nummer: 11072-93-8