Kompakte Rohröfen der Baureihen R und RD
Lieferant: NABERTHERM
RD30A171A R-152L2AN R-152L3AN R-152O2AN R-152O3AN R-252L2AN R-252L3AN R-252O2AN R-252O3AN R-252W2AN3 R-252W3AN3 R-322L2AN R-322L3AN R-322O2AN R-322O3AN R-322W2AN3 R-322W3AN3 R-472L2AN R-472L3AN R-472O2AN R-472O3AN R-472W2AN3 R-472W3AN3 R-572L2AN R-572L3AN R-572O2AN R-572O3AN R-572W2AN3 R-572W3AN3
455-0487EA 5600 CHF
455-0487 455-2064 455-2065 455-2066 455-2067 455-2068 455-2069 455-2070 455-2071 455-2072 455-2073 455-2074 455-2075 455-2076 455-2077 455-2078 455-2079 455-2080 455-2081 455-2082 455-2083 455-2084 455-2085 455-2086 455-2087 455-2088 455-2089 455-2090 455-2091
Kompakte Rohröfen der Baureihen R und RD
Öfen Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Diese standardmäßig mit Keramikarbeitsrohr (Material C 530) und zwei Faserstopfen ausgestatteten Rohröfen überzeugen durch ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Die Geräte zeichnen sich durch Gehäuse aus rostfreien Edelstahl-Strukturblechen aus. Die Modelle der Baureihe R sind für Tmax 1200 oder 1300 °C, die Modelle der Baureihe RD für Tmax 1100 oder 1300 °C konzipiert.
  • Rohrinnendurchmesser: Modelle der Baureihe RD: 30 mm, Modelle der Baureihe R: 50 – 170 mm
  • Beheizte Länge: Modelle der Baureihe RD: 200 mm, Modelle der Baureihe R: 250 – 1000 mm
  • Die Standardlieferung umfasst ein Keramikarbeitsrohr und zwei Faserstopfen
  • Die Modelle der Baureihen R und RD weisen ein Thermoelement Typ S auf. Eine Ausnahme hiervon bildet das Modell der Baureihe RD mit Tmax 100, das mit einem Thermoelement Typ K versehen sind
  • Geräuscharmer Betrieb mit Halbleiterrelais
  • Nicht klassifizierte Isolierung vermeidet das potenzielle Krebsrisiko
  • Die Controller B 510 und C 550 können durch ein integriertes Prozessdokumentationssystem ausgelesen werden
Lieferumfang: Arbeitsrohr und Stopfen im Lieferumfang enthalten. Die Baureihe RD ist mit einem digitalen R7-Controller mit speicherbarer Haltetemperatur erhältlich. Die Baureihe R ist wahlweise mit dem Basis-Controller B 510 inkl. LC-Display, 5 frei einstellbaren Programmen und 4 Segmenten sowie 2 Extrafunktionen oder mit dem bewährten C 550 Controller inkl. LC-Display, 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten sowie 2 Extrafunktionen lieferbar. Der bewährte P 580-Controller inkl. LC-Display ist mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten sowie 2 bis 6 Extrafunktionen ausgestattet. Zur Optimierung der Temperaturgleichmäßigkeit ist der P 580-Controller ebenfalls für die Steuerung von Ein- und Dreizonenanlagen konzipiert. Das System kann beliebig konfiguriert und erweitert werden. Alle Modelle der Baureihen R und RD sind R sind einphasig. Eine Ausnahme hiervon bilden die Modelle 120/500/12 bzw. /13, R 170/750/12 bzw. /13 R 170/1000/12 bzw. /13 Zusatzausstattung erhältlich wie Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für Ofen und Ware, Kaskadenregler zur Temperaturmessung im Arbeitsrohr und dahinter, Arbeitsrohre für Prozessanforderungen und Dreizonen-Ausfertigung mit Controller P 580 (beheizte Länge von 500 mm, für beide Modelle mit 1200 und 1300 °C). Für weitere Einzelheiten zu der o. g. Zusatzausstattung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Vertriebsniederlassung.
Bitte beachten Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 °C unter der Höchsttemperatur des oben abgebildeten Modells liegen.
* ΔT 10 °C, einheitliche Länge, gemessen mit montierten Endstöpseln.
** 380 V Dreiphasenwechselstrom.
*** ΔT 5 °C, einheitliche Länge, gemessen mit montierten Endstöpseln.