VWR®, Spatel, L-förmig, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
612-5496EA 226 CHF
612-5496 612-5497
VWR®, Spatel, L-förmig, Standard Line
Schaber Zellschaber
Diese PS, steril L-förmigen Einwegspatel ermöglichen das gleichmäßige Ausstreichen von flüssigen Proben auf der Oberfläche von Agarplatten, ohne das Medium zu beschädigen.
  • Glatte Oberfläche zur Verteilung
  • Die Spatel sind vorsterilisiert, sodass kein Abflammen oder Autoklavieren nötig ist
  • Einzeln verpackt oder lose verpackt (5 Stück pro Beutel) erhältlich