Sicherheitsstiefelette, Schlaufen-Schnür-System, The Roar, Predator
Lieferant: U-Power
SN10044/35 SN10044/36 SN10044/37 SN10044/38 SN10044/39 SN10044/40 SN10044/41 SN10044/42 SN10044/43 SN10044/44 SN10044/45 SN10044/46 SN10044/47 SN10044/48
114-2878EA 165 CHF
114-2878 114-2879 114-2880 114-2881 114-2882 114-2883 114-2884 114-2885 114-2886 114-2887 114-2888 114-2889 114-2890 114-2891
Sicherheitsstiefelette, Schlaufen-Schnür-System, The Roar, Predator
Schuhe und Stiefel
Halbstiefel aus weichem, wasserabweisendem Leder im „antiken Style“ mit einer rutschfesten Zweidichten-PU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Natürliche Passform Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Grau
Colour: Grey
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, SRC