Titratoren, Karl Fischer, coulometrisch, C10S
Lieferant: Mettler - Toledo
30267114 30267115
661-0208EA 11470 CHF
661-0208 661-0209
Titratoren, Karl Fischer, coulometrisch, C10S
Titratoren
Die coulometrischen C10S KF Titratoren sind ideal für die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung und sehr einfach zu bedienen. Proben mit einem Wassergehalt zwischen 1 ppm und 5% werden in einzelnen Messungen oder als Probenserie mit Statistik analysiert.
  • Farb-Touchscreen mit leicht verständlicher und schnell zu bedienender One Click® Benutzeroberfläche
  • Alle Benutzer haben ihre eigene Startseite mit bis zu 4 speziellen Verknüpfungen zum direkten Aufruf bestimmter Routineaufgaben
  • Die USB-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Geräten wie Druckern oder Speichersticks; Daten können als CSV-, PDF- oder XML-Dateien exportiert werden
  • Der Solvent Manager (optional) wird vollständig durch den Titrator kontrolliert und ermöglicht den Lösungsmittelaustausch mit One Click® ohne zusätzlichen Benutzereingriff
  • Generatorzelle mit oder ohne Membran erhältlich
Der Benutzer hat die Wahl zwischen einer Generatorzelle mit oder ohne Membran. Bei den meisten Proben bietet die Zelle ohne Membran mehr Komfort, da kein Katholyt benötigt wird. Durch die einzigartige Konstruktion erfüllt die membranlose Zelle selbst die Anforderungen der sehr präzisen Bestimmung eines niedrigen Wassergehalts.
Bestellinformation: Der C10S Titrator wird mit coulometrischer Titrationszelle, Generatorelektrode, DM143-SC Elektrode, Kabeln und Magnetrührer geliefert.