Iod 0.05 mol/l (0.1N), BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
J.T. Baker®
5623.1000EA 66.9 CHF
5623.1000 5623-02 5623.2500
Iod 0.05 mol/l (0.1N), BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Iod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality 0.0995 - 0.1005
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.