Polyethylenglycol 8.000, kristallines Pulver, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms:
Polyglycol 8.000
, Polyoxyethylen 8.000
, Polyethylenoxid 8.000
, PEG 8.000
U222-01EA
0
CHF
U222-09
U222-08
U222-01
Polyethylenglycol 8.000, kristallines Pulver, J.T.Baker®
Polyethylenglycol 8.000
Powder.
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 8000 g/mol Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa) Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779615 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Appearance | Passes Test |
Viscosity, cSt | 470 - 900 |
Average Molecular Weight | 7000 - 9000 |