Kaliumperoxodisulfat ≥99%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Kaliumpersulfat di-Kaliumperoxodisulfat Peroxydischwefelsäure Dikaliumsalz
3238-08EA 0 CHF
3238-01 3238-05 EXPOJT3238-1 3238-08
Kaliumperoxodisulfat ≥99%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Kaliumperoxodisulfat
White powder. Lot analysis on label.
Formel: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (K₂S₂O₈) (by gravimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm