Kaliumbromid ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Bromkalium
2961-05EA 953 CHF
2961-03 2961-05
Kaliumbromid ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®
Kaliumbromid
For infrared analysis. Lot analysis on label.
Formel: KBr
MW: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 730 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KBr) (by Ag titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.05 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.5
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Suitability for Infrared Analysis Passes Test