L(+)-Weinsäure ≥99,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyms: natürliche Weinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure(R,R)-(+)-Weinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäureL(+)-Threarsäure
2312-04EA 238 CHF
2312-04 2312-06
L(+)-Weinsäure ≥99,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
L(+)-Weinsäure
Formel: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 168…170 °C
Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 150 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/32/2297232.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay ≥99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Oxalate (C₂O₄) Passes Test
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.02 %
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Appearance (fine, colorless crystalline granules)