1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥98%, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: Natriumbutylsulfonat
D600-03EA 0 CHF
D600-03
1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥98%, J.T.Baker®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₄H₉NaO₃) (by titration) ≥98 %
Appearance Passes Test