ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Rock & Roll, Sprint
Lieferant: U-Power
Rock & Roll Sprint
UPOWRR20191/40EA 120 CHF
UPOWRR20191/40 UPOWRR20191/41 UPOWRR20191/42 UPOWRR20191/43 UPOWRR20191/44 UPOWRR20191/45 UPOWRR20191/46 UPOWRR20191/35 UPOWRR20191/47 UPOWRR20191/36 UPOWRR20191/48 UPOWRR20191/37 UPOWRR20191/38 UPOWRR20191/39
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Rock & Roll, Sprint
Schuhe und Stiefel
Metallfreie ESD-Schuhe aus weichem Leder mit einer rutschfesten Zwei-Dichten-PU-Sohle.
  • Stoßdämpfende, antimykotisch behandelte PE-Einlegesohle
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Schützende Airtoe Zehenkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
Farbe: Grau/schwarz
Farbe: Grau/Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011; S1, SRC