Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Concept Plus, Beast
Lieferant: U-Power
UA20114/38 UA20114/39 UA20114/40 UA20114/41 UA20114/42 UA20114/43 UA20114/44 UA20114/45 UA20114/46 UA20114/47 UA20114/48
114-3217EA 125 CHF
114-3217 114-3218 114-3219 114-3220 114-3221 114-3222 114-3223 114-3224 114-3225 114-3226 114-3227
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Concept Plus, Beast
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe aus wasserabweisendem Leder mit einer verschleißarmen, rutschhemmenden PU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, SRC