VWR®, Digitale Handrefraktometer
Lieferant: VWR
VWR®
635-0722EA 497 CHF
635-0722 635-0723
VWR®, Digitale Handrefraktometer
Refraktometer Handrefraktometer
Hand-Refraktometer mit zwei Skalen für Brix- (Zuckergehalt) und Brechungsindex-Messung.
  • Optisches Glasprisma und Edelstahlschale zur Stabilisierung der Probentemperatur
  • Einfache Nullpunktkalibrierung mit destilliertem Wasser
  • Automatische Temperaturkompensation (ATC) korrigiert die Werte für Wasser und Saccharose-Lösungen auf 20 °C
Lieferumfang: Wird mit zwei AAA-Batterien und Batteriewechselanzeige, mehrsprachiger Anleitung und Schutzhülle geliefert.