VWR®, Autoklavierbare Beutel, gelb, Biohazard
Lieferant: VWR Collection
129-1148EA 232 CHF
129-1148 129-1150
VWR®, Autoklavierbare Beutel, gelb, Biohazard
Beutel Entsorgungsbeutel
Ideal zur Verarbeitung biologischer Gefahrenstoffe, die vor der Entsorgung autoklaviert werden müssen. Mit oder ohne Temperaturindikator verfügbar. Die zuverlässigen Polypropylen-Beutel widerstehen einer maximalen Autoklaventemperatur von 135 °C (275 °F). PP, Stärke: 50 µm, gelb.
  • Bindedrahtverschluss ermöglicht dem Beutel eine Ausdehnung und Dampfablass während der Sterilisation
  • Beutel sind durchstichfest, reißfest und auslaufsicher und bestehen die Durchstoßprüfung mit 165 g gemäß ASTM D1709-98
  • Jeder Beutel ist mit dem universellen