Messzylinder
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F286920000 F286910000 F286930000 F286950000 F286970000
BELAF286920000EA 25.6 CHF
BELAF286920000 BELAF286910000 BELAF286930000 BELAF286950000 BELAF286970000
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PMP (TPX), glasklar, hohe Form.
  • Bruchsicher
  • Breiter Achtkantfuß, der ein Umkippen und das Rollen der Zylinder verhindert
  • SYehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbständig bis 175 °C
Messzylinder sind nicht benetzend um einen konkaven Meniskus zu verhindern, erleichtert dadurch das Ablesen der Graduierungen.