Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Style and Job, Krotal
Lieferant: U-Power
BC70463/35 BC70463/36 BC70463/37 BC70463/38 BC70463/39 BC70463/40 BC70463/41 BC70463/42 BC70463/43 BC70463/44 BC70463/45 BC70463/46 BC70463/47 BC70463/48
UPOWBC70463/35EA 79.3 CHF
UPOWBC70463/35 UPOWBC70463/36 UPOWBC70463/37 UPOWBC70463/38 UPOWBC70463/39 UPOWBC70463/40 UPOWBC70463/41 UPOWBC70463/42 UPOWBC70463/43 UPOWBC70463/44 UPOWBC70463/45 UPOWBC70463/46 UPOWBC70463/47 UPOWBC70463/48
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Style and Job, Krotal
Schuhe und Stiefel
Antistatische Halbstiefel aus wasserabweisendem Leder mit einer rutschhemmenden und verschleißarmen PU-Sohle.
  • Herausnehmbare, anatomisch geformte FlatFit Einlegesohle
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, SRC, CI, UK