Industriehandschuhe, Uvex Phynomic Schaumstoff
Lieferant: UVEX
6005011 6005010 6005009 6005008 6005007 6005006
112-4484EA 74.8 CHF
112-4484 112-4483 112-4482 112-4481 112-4480 112-4564
Industriehandschuhe, Uvex Phynomic Schaumstoff
Handschuhe
Der uvex phynomic foam ist ein extrem leichter Allround-Schutzhandschuh. Das Polyamid/Elastan Futter hat eine Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung auf Innenhand und den Fingerspitzen.
  • Die Schaumbeschichtung ist extrem flexibel, bietet gute Griffigkeit und hinterlässt keine Spuren auf empfindlichen Oberflächen
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Sehr hohe Atmungsaktivität
Ideal für Feinmontage und Präzisionsarbeiten sowie für die Lebensmittelindustrie. Geeignet für den Einsatz in trockenen oder leicht feuchten Bereichen.
Zertifizierungen: EN 388 (3121X)
Für denMore Product Information