PTFE Kugeln, BOLA
Lieferant: Bohlender
H964-06 H964-18 H964-03 H964-09 H964-15 H964-21
BOHLH964-06EA 171 CHF
BOHLH964-06 BOHLH964-18 BOHLH964-03 BOHLH964-09 BOHLH964-15 BOHLH964-21
PTFE Kugeln, BOLA
Kugeln Kunststoffkugeln
Aus Voll-PTFE, mit glatter Oberfläche.
Zur Vergrößerung der Oberfläche z.B. bei Destillationsanlagen, Spritzschutz.