Eine Reihe umweltfreundlicher Kälte-/Wärmethermostate mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und elegantem Design. Die Geräte bieten erhebliche Betriebskosteneinsparungen bei leistungsfähiger Kühlung. Es sind 2 Modelle mit Temperaturbereichen von −25 bis 150 °C verfügbar (abhängig vom Modell*). Ideal für Anwendungen in der Pharmazeutik, Ausbildung, Industrie und Biowissenschaft für die Verwendung mit Miniplant-Reaktionsgefäßen, das Kühlen von Rotationsverdampfern, Ersetzen der Kühlung mit Leitungswasser, Eintauchen kleiner Proben, für Photometrie- und Chromatographiesysteme, Probenvorbereitung, allgemeine Kühlung, Reaktionschemie, Temperaturregelung, Halbleiterherstellung, Rheometrie, Refraktometrie und Elektrophoresekühlung.
- Vollfarbiges QVGA-TFT-Display mit Menüführung in 5 Sprachen sowohl auf dem ecocool 150 und dem ecocool 200
- Aktive Kühlung über den gesamten Temperaturbereich bis 200 °C
- eco-Modus optimiert die erforderliche Kühlregelung, für eine schnelle Abkühlung bei Bedarf
- Echte Energieeinsparung von bis zu 80% im Ruhezustand im Vergleich zu Standard-Kompressorkühlern, die nur den Kompressor ausschalten
- Thermostat und Kühler arbeiten nahtlos zusammen und niemals einzeln, wodurch keine Gefahr durch Überhitzen oder Einfrieren besteht
- Ablaufhahn mit lecksicherem Ventil an der Vorderseite und einzelner Schalter vorne für Benutzerfreundlichkeit
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze, zu Gunsten des Benutzers und nicht des Geräts. Thermostat um 90° gedreht positionierbar für die Längsausrichtung
ecocool™ 100R ist ein Allzweck-Umwälzbad mit Vier-Ziffern-LED-Anzeige für den Einsatz von −20 bis +100 °C. Es liefert 250 W Kühlleistung. Zwei Kalibrierpunkte.
ecocool™ 150R ist ein Allzweck-Umwälzbad mit Digitalanzeige für den Einsatz von –25 bis +150 °C, liefert 350 W Kühlleistung. Das Gerät ist programmierbar (1×30) mit einstellbarer Pumpe, USB- und Temperaturfühlerbuchse. 5 Kalibrierungspunkte.
Max. Durchflussrate / max. Druck: ecocool™ 100R: 17 l/min, 250 mbar Druck. ecocool™ 150R: 14 bis 22 l/min, 530 mbar Druck.
Lieferumfang: Alle Modelle werden komplett montiert als gebrauchsfertige Sets geliefert, inkl. Schläuchen (2×1,5 m, 9 mm int. Ø), Klemmen und Anschlüssen als Standard. Temperaturbereich der mitgelieferten Schläuche: −40 bis +100 °C (können auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden). Optionale IQ/OQ/PQ-Dokumentation, Hochtemperaturschläuche, Hochdruckpumpen, alternative Anschlüsse, Temperatursensoren und Labwise™ control Software (für LT ecocool™ 150 und 200) sind ebenfalls erhältlich.
Bitte beachten Kühlleistung bei +20, 0, −10 und −20 °C.