Reinraum-Overalls für schnelles Anziehen, BioClean-D™
Lieferant: Nitritex
S-BDSH-L S-BDSH-XL S-BDSH-XXL S-BDSH-XXXL S-BDSH-XXXXL S-BDSH-XS S-BDSH-S S-BDSH-M
112-4980EA 536 CHF
112-4980 112-4983 112-4985 112-4986 112-4987 112-4984 112-4982 112-4981
Reinraum-Overalls für schnelles Anziehen, BioClean-D™
Einweg-Kleidung
Dieses schnell überzuziehende Kleidungsstück mit Kapuze ist ein steriler Einwegartikel aus fusselarmem, langlebigem CleanTough™ Material. Das einzigartige Design ist die weltweit erste wirklich aseptische Bekleidung. Mit den innenliegenden farbigen Markierungen, die Stellen anzeigen, an denen der Artikel ohne Berühren der Außenseite angefasst werden kann, und dem innovativen, schnell anzuziehenden Design wird das Risiko vermieden, dass das Kleidungsstück versehentlich den Boden berührt.
  • Gummizug an Rücken, Kapuze, Ärmel- und Beinenden
  • Fußschlaufe hilft