VWR®, Solar-Ladegerät
Lieferant: VWR
VWR®
630-1637EA 76.4 CHF
630-1637
VWR®, Solar-Ladegerät
Batterien
Solar-Ladegerät mit Polymer-Lithium-Ionen-Akku.
  • Kapazität: 2.500 mAh
  • Eingang (Micro-USB) 5 VDC; Ausgang (USB-Port): 5,5 VDC/1 A
  • Ladezeit von etwa fünf Stunden
  • Leistung: max. 0,7 W
  • Ausgangsstrom der Solarzellenplatte: 80 mA bei Licht von 1.000 W/m²