3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung zur Erkennung von Chlor, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: TMB
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08475.1000EA 131 CHF
1.08475.1000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung zur Erkennung von Chlor, Supelco®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.023 g/cm3
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
For Detection of chlorine