Anemometer, intelligente und kabellose Sonden, testo 405i/410i und VAC-Set mit Smartphone-Bedienung
Lieferant: Testo
0560.1405 0560.1410
620-2395EA 153 CHF
620-2395 620-2396
Anemometer, intelligente und kabellose Sonden, testo 405i/410i und VAC-Set mit Smartphone-Bedienung
Anemometer
Diese Smart Probes wurden zur Verwendung mit Smartphones und Tablets entwickelt. Die Messwerte werden über die testo Smart Probes App auf dem Handy oder Tablet abgelesen. Mit der App können Sie aus der Ferne Messungen von bis zu sechs Smart Probes ablesen und die Resultate einfach dokumentieren/auswerten. Alle Messdaten werden als Instrumentendaten, Tabellen oder Diagramme dargestellt. Die Messdaten können schnell als PDF- oder Excel-Datei gespeichert werden. Benutzerdefinierte Auswertungen der App können gespeichert und/oder per E-Mail weitergeleitet werden. Die App funktioniert auf Smart-Geräten mit Android oder Apple Betriebssystem ( benötigt iOS 8.3 oder neuer; Android 4.3 oder neuer; mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0).
testo 405i - Hitzdraht-Anemometer:
Drahtloses Instrument zur Messung von Luftstromgeschwindigkeit, Temperatur und Volumenstrom
Misst den Luftstrom im Kanal und berechnet automatisch den Volumenstrom (einfache Kanalabmessungen eingeben)
Kleiner Durchmesser (Führen Sie Luftkanal-Leckagetests durch
testo 410i - Flügelrad-Anemometer:
Drahtloses Messgerät zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperatur sowie Luftstrom an Registern
Berechnet automatisch den Volumenstrom (einfach Kanalabmessungen eingeben)
Konstruktionsbedingt ist keine Korrektur der Luftdichte erforderlich
Messen Sie den Volumenstrom an mehreren Auslässen gleichzeitig (mit mehreren Smart Probes), um das Systemgleichgewicht anzupassen
Zeitgesteuerte/Multipoint-Mittelwertbildung, um genaue Luftstromprofile zu erhalten
testo VAC-Set:
testo Smart Probes VAC-Set für die Wartung von Belüftungssystemen und Klimaanlagen. Zur Messung von Luft- und Oberflächentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom.
Lieferumfang: testo 405i enthält Bluetooth® Hitzdraht-Anemometer mit App, 3 AAA-Batterien und Kalibrierzertifikat.
testo 410i enthält Bluetooth® Flügelrad-Anemometer mit App, 3 AAA-Batterien und Kalibrierzertifikat.
testo VAC-Set enthält testo 405i, testo 410i, testo 605i (Thermo-Hygrometer), testo 805i (Infrarot-Thermometer), Smart Case, Batterien und Kalibrierzertifikat.